(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L06586.03
L06586.06
L06586.03EA
72.9
EUR
L06586.03
L06586.06
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol ≥98%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 24347-58-8
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4315
Melting Point: 16°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 4290593
Merck Reference: 14,1568
Optical Rotation: -13° (neat)
MDL No.: MFCD00064267
Formula:
C₄H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 179…180 °C Pto. de fusión: 16 °C Densidad: 0,988 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064267 Núm. CAS: 24347-58-8 EINECS: 246-186-9 Índice Merck: 14,1568 |