(S)-(+)-1,2-Propanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 4254-15-3
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1718871
Merck Reference: 14,7855
Optical Rotation: +16° (neat)
MDL No.: MFCD00004539
Formula:
C₃H₈O₂ Pto. Ebullición: 186…188 °C Densidad: 1,040 Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004539 Núm. CAS: 4254-15-3 Índice Merck: 14,7855 |