(S)-(+)-1,3-Butanodiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
217970010 217970050 217970250
ACRO217970010EA 80.1 EUR
ACRO217970010 ACRO217970050 ACRO217970250
(S)-(+)-1,3-Butanodiol 98%
(S)-(+)-1,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 109 °C (14 mmHg)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064278
Núm. CAS: 24621-61-2
EINECS: 246-363-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4385 to 1.4405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +27° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)