(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: L(+)-2,3-Butanodiol, (S,S)-(+)-2,3-Butanodiol
247735000 247730025
ACRO247735000EA 92.2 EUR
ACRO247735000 ACRO247730025
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol 99%
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanodiol
Formula: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Pto. Ebullición: 179…182 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063648
Núm. CAS: 19132-06-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)