D(-)-Manitol ≥97.0%, white powder
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14030.0B
A14030.0I
A14030.30
A14030.0BEA
79.4
EUR
A14030.0B
A14030.0I
A14030.30
D(-)-Manitol ≥97.0%, white powder
D(-)-Manitol
Purity: 99%
CAS No.: 69-65-8
Molecular Formula: C6H14O6
Formula Weight: 182.17
Odour: Odourless
Melting Point: 165-167°
Boiling Point: 290-295°/3.5mm
Beilstein Reference: 1721898
Merck Reference: 14,5745
Optical Rotation: +24° (in borax solution)
MDL No.: MFCD00064287
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Pto. Ebullición: 290…295 °C (3,5 mmHg) Pto. de fusión: 165…167 °C Densidad: 1,489 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064287 Núm. CAS: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Índice Merck: 14,5745 |