D(-)-Manitol for determination of boric acid, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: D(-)-Manita
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05983.0250 1.05983.1000
1.05983.0250EA 80 EUR
1.05983.0250 1.05983.1000
D(-)-Manitol for determination of boric acid, Supelco®
D(-)-Manitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 290…295 °C (4 hPa)
Pto. de fusión: 164…169 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064287
Núm. CAS: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Índice Merck: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 213 g/l (25 °C)
Melting Point 164 - 169 °C
Molar Mass 182.17 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Boiling Point 290 - 295 °C (4 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Viscosity kinematic (20 °C) not applicable