D-(-)-Sorbitol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
D(-)-Glucitol
36404.36
36404.A3
36404.36EA
47.6
EUR
36404.36
36404.A3
D-(-)-Sorbitol ≥98%
D-(-)-Sorbitol
Purity: 98%
CAS No.: 50-70-4
Molecular Formula: C6H14O6
Formula Weight: 182.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 98-100°
Solubility: Soluble in water, methanol, acetone, DMF
Beilstein Reference: 1721899
Merck Reference: 14,8725
MDL No.: MFCD00004708
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH MW: 182.17 g/mol Pto. Ebullición: 295 Pto. de fusión: 98…100 °C Densidad: 1.524 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004708 Núm. CAS: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Índice Merck: 13,08797 |