D-(-)-Sorbitol ≥96%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: D(-)-Glucitol
0691-5KGEA 1130 EUR
0691-5KG 0691-500G
D-(-)-Sorbitol ≥96%, grado alta pureza
D-(-)-Sorbitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Pto. Ebullición: 295
Pto. de fusión: 98…100 °C
Densidad: 1.524 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004708
Núm. CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Índice Merck: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Arsenic <0.0003%
Chloride <0.005%
Heavy Metals <0.001%
Moisture (KF) ≤1%
Purity (Anhydrous) ≥96%
Residue after Ignition <0.1%
Sulphate <0.01%