D-(-)-Sorbitol 97.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: D(-)-Glucitol
302424AEA 131 EUR
302424A 302425B 302426C
D-(-)-Sorbitol 97.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
D-(-)-Sorbitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 94…98 °C
Densidad: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004708
Núm. CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Índice Merck: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) 97.0- 100.5 %
Appearance of solution (10 %; water) Passes test
Identification Passes test
Spec. opt. rot.(10 %; borate; anhydrous) 4.0 - 7.0 °
Reducing sugars (calculated as C6H12O6) Max. 0.2 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm