D-(-)-Sorbitol, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
D(-)-Glucitol
28210.298EA
140
EUR
28210.298
28210.367
D-(-)-Sorbitol, TECHNICAL
D-(-)-Sorbitol
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH MW: 182.17 g/mol Pto. Ebullición: 295 Pto. de fusión: 94…98 °C Densidad: 1.524 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: >100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004708 Núm. CAS: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Índice Merck: 13,08797 |
|
Resultados test especificaciones
Identificación | Pasa test |