(S)-(+)-Ácido 2-metilbutírico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Methylbutanoic acid, (S)-2-Methylbutanoic acid
224190010
224190050
224190250
ACRO224190010EA
108
EUR
ACRO224190010
ACRO224190050
ACRO224190250
(S)-(+)-Ácido 2-metilbutírico 98%
(S)-(+)-Ácido 2-metilbutírico
Formula:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol Pto. Ebullición: 78 °C (15 mmHg) Densidad: 0,938 g/cm³ Pto. de inflamación: 73 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063166 Núm. CAS: 1730-91-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +16° to +20° (20°C, 589 nm) (neat) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...