D(-)-Isoleucina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2R,3R)-(-)-Isoleucina, H-D-Ile-OH
H27488.03
H27488.MD
H27488.03EA
515
EUR
H27488.03
H27488.MD
D(-)-Isoleucina ≥98%
D(-)-Isoleucina
Purity: 98%
CAS No.: 319-78-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: 265° subl.
Optical Rotation: -40° (c=5 in 5N HCl)
Formula:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 265 °C (subl.) Densidad: 1,224 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064221 Núm. CAS: 319-78-8 EINECS: 206-269-2 |