D(-)-allo-Isoleucina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucina, H-D-allo-Ile-OH
357430010 357435000
ACRO357430010EA 282 EUR
ACRO357430010 ACRO357435000
D(-)-allo-Isoleucina 97%
D(-)-allo-Isoleucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Pto. de fusión: 285 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066445
Núm. CAS: 1509-35-9
EINECS: 216-143-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -35° to -39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥96.0 %