D(-)-allo-Isoleucina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(2R,3S)-(-)-allo-Isoleucina, H-D-allo-Ile-OH
H27189.MD
H27189.06
H27189.MDEA
112
EUR
H27189.MD
H27189.06
D(-)-allo-Isoleucina ≥97%
D(-)-allo-Isoleucina
Purity: 97%
CAS No.: 1509-35-9
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 1721794
Formula:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Pto. de fusión: ∼ 285 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066445 Núm. CAS: 1509-35-9 EINECS: 216-143-9 |