L(+)-Isoleucina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ile, I, (2S,3S)-(+)-Isoleucina
A13699.09 A13699.18 A13699.22 A13699.30
A13699.09EA 35.5 EUR
A13699.09 A13699.18 A13699.22 A13699.30
L(+)-Isoleucina ≥99%
L(+)-Isoleucina
Purity: 99% CAS No.: 73-32-5 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: ca 287° dec. Beilstein Reference: 1721792 Merck Reference: 14,5179 Optical Rotation: +40° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064222
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 287 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064222
Núm. CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Índice Merck: 14,5179