L(+)-Isoleucina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Ile, I, (2S,3S)-(+)-Isoleucina
1.05357.9010 1.05357.1000
1.05357.9010EA 0 EUR
1.05357.9010 1.05357.1000
L(+)-Isoleucina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Isoleucina
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Pto. de fusión: 279…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064222
Núm. CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Índice Merck: 14,05179