L(+)-Isoleucina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Ile, I, (2S,3S)-(+)-Isoleucina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16008.0010
8.16008.0025
8.16008.0010EA
34.4
EUR
8.16008.0010
8.16008.0025
L(+)-Isoleucina para síntesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucina
Formula:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Pto. de fusión: 279…280 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064222 Núm. CAS: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Índice Merck: 14,05179 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 32.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 279 - 280 °C (decomposition) |
Molar Mass | 131.17 g/mol |
Bulk Density | 280 kg/m3 |
pH | 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) |