D(-)-Valina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (R)-(-)-Valina, H-D-Val-OH
227220250 227220050
ACRO227220250EA 135 EUR
ACRO227220250 ACRO227220050
D(-)-Valina 98+%
D(-)-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 217
Pto. de fusión: 302…303 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064219
Núm. CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
TLC ≤1 % L-enantiomer
Specific optical rotation -26° to -29° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %