D(-)-Valina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(R)-(-)-Valina, H-D-Val-OH
A18894.06
A18894.14
A18894.22
A18894.06EA
40.8
EUR
A18894.06
A18894.14
A18894.22
D(-)-Valina ≥98%
D(-)-Valina
Purity: 98+%
CAS No.: 640-68-6
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point: 295° dec.
Beilstein Reference: 1721135
Formula:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117.15 g/mol Pto. Ebullición: 217 Pto. de fusión: 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064219 Núm. CAS: 640-68-6 EINECS: 211-368-9 |