D(-)-Valina ≥99%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: (R)-(-)-Valina, H-D-Val-OH
0210322625 0210322605
ICNA0210322625EA 132 EUR
ICNA0210322625 ICNA0210322605
D(-)-Valina ≥99%, en polvo
D(-)-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 217
Pto. de fusión: 86
Número MDL: MFCD00064219
Núm. CAS: 640-68-6
EINECS: 211-368-9