D(-)-Leucina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
226900025 226900100
ACRO226900025EA 46 EUR
ACRO226900025 ACRO226900100
D(-)-Leucina 99%
D(-)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Número MDL: MFCD00063088
Núm. CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 %
TLC ≤0.5 % L-enantiomer
Appearance of solution (5% soln. in 3 N HCl) clear, colorless
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -14.9° to -16° (20°C, 589 nm) (c=4, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm