D(-)-Leucina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14842.06 A14842.14
A14842.06EA 52.7 EUR
A14842.06 A14842.14
D(-)-Leucina ≥99%
D(-)-Leucina
Purity: 99% CAS No.: 328-38-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721721
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063088
Núm. CAS: 328-38-1
EINECS: 206-327-7