D(-)-Norvalina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23444.03
B23444.06
B23444.14
B23444.03EA
29.2
EUR
B23444.03
B23444.06
B23444.14
D(-)-Norvalina ≥99%
D(-)-Norvalina
Purity: 99%
CAS No.: 2013-12-9
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point:
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008097 Núm. CAS: 2013-12-9 EINECS: 217-936-2 Índice Merck: 14,6716 |