L(+)-Valina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-(+)-Valina, H-Val-OH
140811000 140815000 140810025 140810250
ACRO140811000EA 107 EUR
ACRO140811000 ACRO140815000 ACRO140810025 ACRO140810250
L(+)-Valina 99%
L(+)-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 217
Pto. de fusión: 315 °C
Densidad: 1.23 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064220
Núm. CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Índice Merck: 13,09458
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +26.5° to +29.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm