L(+)-Valina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(S)-(+)-Valina, H-Val-OH
A12720.14
A12720.22
A12720.36
A12720.14EA
39.1
EUR
A12720.14
A12720.22
A12720.36
L(+)-Valina ≥99%
L(+)-Valina
Purity: 99%
CAS No.: 72-18-4
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Odour: Odourless
Melting Point: ca 315°
Beilstein Reference: 1721136
Merck Reference: 14,9909
Optical Rotation: +27° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064220
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 217 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 315 °C Densidad: 1,23 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064220 Núm. CAS: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Índice Merck: 14,9909 |