L(+)-Valina, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: (S)-(+)-Valina, H-Val-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
1.08495.0025EA 50.2 EUR
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
L(+)-Valina, Millipore®
L(+)-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Pto. Ebullición: 217
Pto. de fusión: 86
Densidad: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064220
Núm. CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Índice Merck: 13,09458
Order Now
Resultados test especificaciones
Ammonium (NH4) 0.01% max.
Foreign Amino Acids 0.3% max.
Heavy Metals (as Pb) 0.001% max.
Melting Point 315°C