L(+)-Leucina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12311.0E
A12311.22
A12311.36
A12311.0EEA
857
EUR
A12311.0E
A12311.22
A12311.36
L(+)-Leucina ≥99%
L(+)-Leucina
Purity: 99%
CAS No.: 61-90-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.293
Appearance: White
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 1,293 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002617 Núm. CAS: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Índice Merck: 14,5451 |