L-Leucine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05020.1000 1.05020.9010
1.05020.1000EA 2270 EUR
1.05020.1000 1.05020.9010
L-Leucine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002617
Núm. CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Índice Merck: 14,05451