L(+)-Leucina, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: H-Leu-OH, (S)-(+)-Leucina, Leu, L-Leucina
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05360.0250 1.05360.9010
1.05360.0250EA 168 EUR
1.05360.0250 1.05360.9010
L(+)-Leucina, Millipore®
L(+)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Pto. de fusión: 300
Densidad: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002617
Núm. CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Índice Merck: 14,05451