Cabinas de flujo laminar Horizontal, serie AEOLUS, Telstar
Proveedor: Azbil Telstar Technologies
1511967 1511968 1511969 1511970
135-2608EA 5040.74 EUR
135-2608 135-2609 135-2610 135-2611
Cabinas de flujo laminar Horizontal, serie AEOLUS, Telstar
Vitrinas de gases y recintos Armarios de flujo laminar
Los modelos Aeolus H, son una serie de cabinas de flujo laminar horizontal de alta calidad para manipular materiales no peligrosos que requieren un entorno libre de partículas. Estas cabinas ofrecen la más alta protección del producto. Las cabinas de flujo laminar horizontal Aeolus H, han sido especialmente diseñados para trabajar en hospitales, farmacias, centros de FIV, control de alimentos, horticultura cultivos in vitro, y también en Industrias electrónica, óptica, micromecánica, plástica, etc. Los sistemas de flujo laminar horizontal permiten operar en condiciones estériles y libres de partículas gracias al barrido continuo del área de trabajo mediante un flujo de aire filtrado horizontal unidireccional. La presión positiva dentro de la cabina evita la entrada de aire ambiental desde el entorno circundante hacia el área de trabajo.
  • Ahorro de energía
  • Tamaño externo compacto sin partes que sobresalgan del cuerpo principal; fácil de limpiar
  • La iluminación LED que proporciona una iluminación uniforme y minimiza la fatiga visual
  • Bajo nivel de ruido
  • Fácil de usar con panel de control intuitivo
  • Fácil instalación y mantenimiento: los paneles laterales de vidrio se pueden quitar para permitir el paso a través de todas las puertas
  • Se puede acceder al filtro HEPA para reemplazarlo desde el frontal de la cabina. La unidad se puede desmontar en caso de instalaciones complicadas
  • Amplia superficie de trabajo fabricada en acero inoxidable, tipo cubeta para evitar posibles derrames de líquidos que puedan dañar el filtro HEPA
Green Line
Se obtiene un consumo de energía muy bajo al adoptar: motores EC, iluminación LED, modo de flujo en espera
Todas las partes son renovables, incluso las metálicas, lo que prolonga la vida útil total de la cabina
El prefiltro (G3) evita que el polvo, la suciedad y las partículas lleguen al filtro HEPA, lo que aumenta enormemente la vida útil del filtro HEPA
Componentes de alta calidad:
Mueble de acero pintado al horno
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI-304 pulido
Filtro HEPA protegido con pantalla laminar para proporcionar un flujo uniforme incomparable
Laterales desmontables, en cristal templado, resistente a UVC
Certificaciones: La serie AEOLUS está diseñada y fabricada para lograr un área de trabajo que cumpla con la norma ISO 14644-1 (Clase 4), GMP Anexo 1 (Grado A) - Antigua Clase 100 según la Norma Federal 209E.