L(+)-Norvalina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
226020010 226020050 226020500
ACRO226020010EA 39.1 EUR
ACRO226020010 ACRO226020050 ACRO226020500
L(+)-Norvalina 99%
L(+)-Norvalina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 228 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064421
Núm. CAS: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Índice Merck: 12,06813
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +22.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %