L(+)-Norvalina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08658.03 L08658.06
L08658.03EA 41.1 EUR
L08658.03 L08658.06
L(+)-Norvalina ≥99%
L(+)-Norvalina
Purity: 99% CAS No.: 6600-40-4 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721162 Merck Reference: 14,6716 Optical Rotation: +25° (c=10 in 20% HCl) MDL No.: MFCD00064421
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 228 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064421
Núm. CAS: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Índice Merck: 14,6716