(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
D(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol
L14166.03
L14166.06
L14166.03EA
51.5
EUR
L14166.03
L14166.06
(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol ≥98%
(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 4276-09-9
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 1719138
Optical Rotation: -11° (c=10 in water)
MDL No.: MFCD00064297
Formula:
C₅H₁₃NO MW: 103.16 g/mol Pto. Ebullición: 189…190 °C Pto. de fusión: 30…34 °C Densidad: 0.931 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) |
Número MDL:
MFCD00064297 Núm. CAS: 4276-09-9 |