(R)-(-)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: D-Leucinol, (R)-(-)-Leucinol, (R)-(-)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (R)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
413120010 413120050
ACRO413120010EA 45.5 EUR
ACRO413120010 ACRO413120050
(R)-(-)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol 97%
(R)-(-)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol
Formula: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Pto. Ebullición: 199 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,907 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004734
Núm. CAS: 53448-09-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %