(R)-(-)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13243.03
L13243.06
L13243.03EA
42.8
EUR
L13243.03
L13243.06
(R)-(-)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol ≥97%
(R)-(-)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 53448-09-2
Molecular Formula: C6H15NO
Formula Weight: 117.19
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4496
Boiling Point: 198-200°/690mm
Beilstein Reference: 1719241
Optical Rotation: -3.2° (c=9 in ethanol)
MDL No.: MFCD00004734
Formula:
C₆H₁₅NO Pto. Ebullición: 198…200 °C (690 mmHg) Densidad: 0,917 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004734 Núm. CAS: 53448-09-2 |