(S)-(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
181590010 181590050 181590250
ACRO181590010EA 42.1 EUR
ACRO181590010 ACRO181590050 ACRO181590250
(S)-(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol 96%
(S)-(+)-2-Amino-3-metilbutan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Pto. Ebullición: 81 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 30…32 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064296
Núm. CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to white to light yellow Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation +15° to +19° (20°C, 589 nm) (c=10, ethanol)