(S)-(+)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
179970050 179970250
ACRO179970050EA 87.6 EUR
ACRO179970050 ACRO179970250
(S)-(+)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol 98%
(S)-(+)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol
Formula: C₆H₁₅NO
Pto. Ebullición: 198 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 66…70 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063676
Núm. CAS: 7533-40-6
EINECS: 231-400-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +3° to +5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)