(S)-(+)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 7533-40-6
Molecular Formula: C6H15NO
Formula Weight: 117.19
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1719240
Optical Rotation: +1.1° (neat)
MDL No.: MFCD00063676
Formula:
C₆H₁₅NO Pto. Ebullición: 198…200 °C Pto. de fusión: 66…70 °C Densidad: 0,917 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063676 Núm. CAS: 7533-40-6 EINECS: 231-400-5 |