(R)-(-)-3-Metil-2-butanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11008.03
L11008.MD
L11008.03EA
198
EUR
L11008.03
L11008.MD
(R)-(-)-3-Metil-2-butanol ≥98%
(R)-(-)-3-Metil-2-butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 1572-93-6
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4075
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 3535088
Optical Rotation: -5° (neat)
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00065949
Formula:
C₅H₁₂O Pto. Ebullición: 112 °C Densidad: 0,810 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065949 Núm. CAS: 1572-93-6 UN: 1105 ADR: 3,III |