(S)-(+)-3-Metil-2-butanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09431.MC
L09431.ME
L09431.MCEA
48.2
EUR
L09431.MC
L09431.ME
(S)-(+)-3-Metil-2-butanol ≥99%
(S)-(+)-3-Metil-2-butanol
Purity: 99%
CAS No.: 1517-66-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1718801
Optical Rotation: +5° (neat)
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00064271
Formula:
C₅H₁₂O Pto. Ebullición: 112 °C Densidad: 0,810 Pto. de inflamación: 26 °C (78 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064271 Núm. CAS: 1517-66-4 UN: 1105 ADR: 3,III |