(S)-(+)-4-Metil-2-pentanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-Methyl isobutyl carbinol, (S)-4-Methylpentan-2-ol
L18882.03
L18882.MD
L18882.03EA
163
EUR
L18882.03
L18882.MD
(S)-(+)-4-Metil-2-pentanol ≥99%
(S)-(+)-4-Metil-2-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 14898-80-7
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 1718991
Optical Rotation: +21° (neat)
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD03093078
Formula:
C₆H₁₄O MW: 102.18 g/mol Pto. Ebullición: 130…131 °C Densidad: 0.802 Pto. de inflamación: 41 °C (105 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093078 Núm. CAS: 14898-80-7 UN: 2053 ADR: 3 III |