D(-)-Histidina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(R)-(-)-Histidina, H-D-His-OH
B21027.06
B21027.14
B21027.22
B21027.06EA
73.7
EUR
B21027.06
B21027.14
B21027.22
D(-)-Histidina ≥99%
D(-)-Histidina
Purity: 99%
CAS No.: 351-50-8
Molecular Formula: C6H9N3O2
Formula Weight: 155.16
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 84089
Formula:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155.16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 285 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065963 Núm. CAS: 351-50-8 EINECS: 206-513-8 Índice Merck: 12,04758 |