L(+)-Histidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: H, His, (S)-(+)-Histidina, H-His-OH
A10413.14 A10413.22 A10413.36
A10413.14EA 29.7 EUR
A10413.14 A10413.22 A10413.36
L(+)-Histidina ≥98%
L(+)-Histidina
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 281 °C (desc.)
Densidad: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064315
Núm. CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Índice Merck: 14,4720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM