D(+)-Triptofano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
168630050 168630250 168631000
ACRO168630050EA 51.9 EUR
ACRO168630050 ACRO168630250 ACRO168631000
D(+)-Triptofano 99%
D(+)-Triptofano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 282…285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005647
Núm. CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Índice Merck: 14,09797
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +29.5° to +33.5° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %