D(+)-Triptofano ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
H-D-Trp-OH
A18426.06
A18426.14
A18426.22
A18426.06EA
42.6
EUR
A18426.06
A18426.14
A18426.22
D(+)-Triptofano ≥99%
D(+)-Triptofano
Purity: 99%
CAS No.: 153-94-6
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 273° dec.
Beilstein Reference: 86198
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Pto. de fusión: 273 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064339 Núm. CAS: 153-94-6 EINECS: 205-819-9 Índice Merck: 14,09797 |