L(-)-Triptófano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
A10230.14 A10230.22 A10230.36
A10230.14EA 53.5 EUR
A10230.14 A10230.22 A10230.36
L(-)-Triptófano ≥99%
L(-)-Triptófano
Purity: 99% CAS No.: 73-22-3 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 280° 285° Beilstein Reference: 86197 Merck Reference: 14,9797 Optical Rotation: -31° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064340
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Pto. de fusión: 280…285 °C
Densidad: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064340
Núm. CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Índice Merck: 14,9797