L(-)-Triptófano
Proveedor: PanReac AppliChem
A1645.0500 A1645.1000
A1645.0500EA 1070 EUR
A1645.0500 A1645.1000
L(-)-Triptófano
L(-)-Triptófano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 290 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064340
Núm. CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Índice Merck: 12,09929