L(-)-Triptófano, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08374.0010
1.08374.0100
1.08374.0500
1.08374.9010
1.08374.0010EA
50.2
EUR
1.08374.0010
1.08374.0100
1.08374.0500
1.08374.9010
L(-)-Triptófano, Millipore®
L(-)-Triptófano
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204.23 g/mol Pto. de fusión: 290 Densidad: 1.34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064340 Núm. CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Índice Merck: 12,09929 |