5-Hidroxi-L-triptofano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
148290010 148290050 148290250
ACRO148290010EA 54.5 EUR
ACRO148290010 ACRO148290050 ACRO148290250
5-Hidroxi-L-triptofano 99%
5-Hidroxi-L-triptofano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064341
Núm. CAS: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,04895
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥98.5 % (on dry substance)
Specific optical rotation -30.9° to -34.9° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (on dry substance)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)
Arsenic (As) ≤1 ppm