(R)-(-)-Ácido 2-fenilbutírico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(-)-2-Phenylbutanoic acid
378520010
378520050
ACRO378520010EA
147
EUR
ACRO378520010
ACRO378520050
(R)-(-)-Ácido 2-fenilbutírico 99%
(R)-(-)-Ácido 2-fenilbutírico
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Pto. Ebullición: 130 °C (3mbar) Densidad: 1,055 g/cm³ Pto. de inflamación: 110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063165 Núm. CAS: 938-79-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |